Stampa…
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
PC1510-100G PC1510-25G
APOSPC1510-100GEA 48 EUR
APOSPC1510-100G APOSPC1510-25G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
Peso molecolare: 270.01 g/mol
Punto di ebollizione: 95…100 °C/5mmHg
Punto di fusione: 33…44 °C
Densità: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014706
CAS Number: 344-38-7