Stampa…
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1509-1G PC1509-5G PC1509-25G
APOSPC1509-1GEA 39.3 EUR
APOSPC1509-1G APOSPC1509-5G APOSPC1509-25G
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride
Formula: C₆H₇ClFN
Punto di ebollizione: 114,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095271
CAS Number: 31181-53-0