Stampa…
3-Fluoro-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC1508-5G PC1508-1G PC1508-25G
APOSPC1508-5GEA 154 EUR
APOSPC1508-5G APOSPC1508-1G APOSPC1508-25G
3-Fluoro-5-methylpyridine
3-Fluoro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₆FN
Peso molecolare: 111,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095273
CAS Number: 407-21-6