Stampa…
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1505-10G PC1505-5G
APOSPC1505-10GEA 259 EUR
APOSPC1505-10G APOSPC1505-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile 95+%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂Cl₂FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658268
CAS Number: 161612-68-6