Stampa…
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1504-25G PC1504-5G PC1504-50G
APOSPC1504-25GEA 207 EUR
APOSPC1504-25G APOSPC1504-5G APOSPC1504-50G
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂ClF₂N
Peso molecolare: 173,55 g/mol
Punto di fusione: 33…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02871619
CAS Number: 135748-34-4