4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene, 1-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₇H₃BrF₃NO₂ Peso molecolare: 270.01 g/mol Punto di ebollizione: 90…92 °C/5mmHg Densità: 1.763 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014685 CAS Number: 349-03-1 |