Stampa…
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1499-1G PC1499-25G PC1499-5G
APOSPC1499-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1499-1G APOSPC1499-25G APOSPC1499-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Peso molecolare: 175,55 g/mol
Punto di ebollizione: 148…152 °C/30mmHg
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658264
CAS Number: 64182-61-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III