Stampa…
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3,4-difluoronitrobenzene
PC1497-1G PC1497-5G PC1497-25G
APOSPC1497-1GEA 30.6 EUR
APOSPC1497-1G APOSPC1497-5G APOSPC1497-25G
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene 96%
1-Chloro-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
Formula: C₆H₂ClF₂NO₂
Peso molecolare: 193,5354 g/mol
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658262
CAS Number: 169468-83-1