Stampa…
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-6-fluorobenzotrifluoride
PC1495-1G PC1495-5G PC1495-25G
APOSPC1495-1GEA 42.3 EUR
APOSPC1495-1G APOSPC1495-5G APOSPC1495-25G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₄N
Peso molecolare: 179,12 g/mol
Flash Pt: <90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658260
CAS Number: 123973-22-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III