Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride, 2-Bromo-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1494-25G PC1494-5G
APOSPC1494-25GEA 81.5 EUR
APOSPC1494-25G APOSPC1494-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O
Peso molecolare: 255,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789249
CAS Number: 402-10-8