Stampa…
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1493-25G PC1493-5G PC1493-1G
APOSPC1493-25GEA 431 EUR
APOSPC1493-25G APOSPC1493-5G APOSPC1493-1G
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formula: C₆F₃I₃
Peso molecolare: 509,77 g/mol
Punto di fusione: 151…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06248899
CAS Number: 84322-56-5