Stampa…
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1490-25G PC1490-100G
APOSPC1490-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1490-25G APOSPC1490-100G
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 98%
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
Peso molecolare: 270.01 g/mol
Punto di ebollizione: 87…88 °C/3mmHg
Punto di fusione: 41…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014707
CAS Number: 367-67-9