Stampa…
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
PC1485-100G PC1485-25G PC1485-5G
APOSPC1485-100GEA 139 EUR
APOSPC1485-100G APOSPC1485-25G APOSPC1485-5G
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈FNO₄
Peso molecolare: 213,1600 g/mol
Punto di ebollizione: 128…130 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 46…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428515
CAS Number: 367-80-6