Stampa…
3-Bromo-5-fluoroanisole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-5-methoxybenzene
PC1483-100G PC1483-25G PC1483-5G
APOSPC1483-100GEA 96 EUR
APOSPC1483-100G APOSPC1483-25G APOSPC1483-5G
3-Bromo-5-fluoroanisole 96%
3-Bromo-5-fluoroanisole
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,024 g/mol
Punto di ebollizione: 94 °C/17mmHg
Densità: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861129
CAS Number: 29578-39-0