Stampa…
1-Bromotetrafluoro-2-iodoethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1480-25G PC1480-2G PC1480-5G
APOSPC1480-25GEA 314 EUR
APOSPC1480-25G APOSPC1480-2G APOSPC1480-5G
1-Bromotetrafluoro-2-iodoethane 97%
1-Bromotetrafluoro-2-iodoethane
Formula: BrF₂CCF₂I
Peso molecolare: 306,82 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C
Densità: 1,648 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042136
CAS Number: 421-70-5
EINECS: 207-008-5