Stampa…
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1476-1G PC1476-5G
APOSPC1476-1GEA 80 EUR
APOSPC1476-1G APOSPC1476-5G
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₅BrF₃NO
Punto di fusione: >290 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153078
CAS Number: 1701-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III