Stampa…
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1461-1G PC1461-250MG PC1461-5G
APOSPC1461-1GEA 423 EUR
APOSPC1461-1G APOSPC1461-250MG APOSPC1461-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₃NO
Peso molecolare: 251,21 g/mol
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797372
CAS Number: 871252-64-1