Stampa…
Acido 3-cloro-2,6-difluorobenzoico 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1457-100G PC1457-10G PC1457-50G
APOSPC1457-100GEA 379 EUR
APOSPC1457-100G APOSPC1457-10G APOSPC1457-50G
Acido 3-cloro-2,6-difluorobenzoico 95%
Acido 3-cloro-2,6-difluorobenzoico
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
Peso molecolare: 192,55 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631322
CAS Number: 225104-76-7