Stampa…
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC14564-1G PC14564-25G PC14564-5G
APOSPC14564-1GEA 21.9 EUR
APOSPC14564-1G APOSPC14564-25G APOSPC14564-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683503
CAS Number: 189628-38-4