Stampa…
Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1453-1G PC1453-500MG PC1453-5G
APOSPC1453-1GEA 275 EUR
APOSPC1453-1G APOSPC1453-500MG APOSPC1453-5G
Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₄FN₃O₂
Peso molecolare: 263,27 g/mol
Punto di fusione: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797391
CAS Number: 885950-26-5