Stampa…
5-Bromo-2,3-difluorophenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1452-100G PC1452-25G PC1452-500G
APOSPC1452-100GEA 104 EUR
APOSPC1452-100G APOSPC1452-25G APOSPC1452-500G
5-Bromo-2,3-difluorophenol 99%
5-Bromo-2,3-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Densità: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631350
CAS Number: 186590-26-1