Stampa…
4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
PC1451-100G PC1451-25G
APOSPC1451-100GEA 91.6 EUR
APOSPC1451-100G APOSPC1451-25G
4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
4-Bromo-3-fluorotoluene
Formula: C₇H₆BrF
Peso molecolare: 189,03 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C/50mmHg
Densità: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040940
CAS Number: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3,III