2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC1448-1G
PC1448-5G
APOSPC1448-1GEA
161
EUR
APOSPC1448-1G
APOSPC1448-5G
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Formula:
C₁₀H₆ClF₃N₂O Punto di fusione: 79…81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797380 CAS Number: 753479-67-3 |