3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆F₃N₃ Punto di fusione: 114…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01719740 CAS Number: 2250-53-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |