Stampa…
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1446-1G PC1446-25G PC1446-5G
APOSPC1446-1GEA 133 EUR
APOSPC1446-1G APOSPC1446-25G APOSPC1446-5G
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₈FNO
Peso molecolare: 189,19 g/mol
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01443629
CAS Number: 132407-65-9