Stampa…
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1443-1G PC1443-250MG
APOSPC1443-1GEA 30.6 EUR
APOSPC1443-1G APOSPC1443-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formula: C₁₂H₈ClF₃N₂O
Punto di fusione: 85…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00170933
CAS Number: 71422-80-5