Stampa…
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1442-1G PC1442-500MG
APOSPC1442-1GEA 119 EUR
APOSPC1442-1G APOSPC1442-500MG
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Punto di ebollizione: 60 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202365
CAS Number: 303147-84-4