Stampa…
2-Fluoro-N-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Methyl-2-fluoroaniline
PC1439-100G PC1439-25G
APOSPC1439-100GEA 216 EUR
APOSPC1439-100G APOSPC1439-25G
2-Fluoro-N-methylaniline
2-Fluoro-N-methylaniline
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00028030
CAS Number: 1978-38-7