Stampa…
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
PC1429E-25G PC1429E-5G
APOSPC1429E-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1429E-25G APOSPC1429E-5G
4-Bromo-2-fluorophenol 98%
4-Bromo-2-fluorophenol
Formula: C₆H₄BrFO
Peso molecolare: 191 g/mol
Punto di ebollizione: 82…83 °C/10mmHg
Densità: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011722
CAS Number: 2105-94-4