Stampa…
2-Bromo-5-fluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene
PC1429A-100G PC1429A-25G PC1429A-5G
APOSPC1429A-100GEA 256 EUR
APOSPC1429A-100G APOSPC1429A-25G APOSPC1429A-5G
2-Bromo-5-fluorophenol 97%
2-Bromo-5-fluorophenol
Formula: C₆H₄BrFO
Peso molecolare: 191 g/mol
Punto di ebollizione: 184…186 °C
Densità: 1,717 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040939
CAS Number: 147460-41-1
UN: 3334
ADR: 9,III