2-Bromo-4-fluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1429-100G
PC1429-500G
PC1429-25G
APOSPC1429-100GEA
49.3
EUR
APOSPC1429-100G
APOSPC1429-500G
APOSPC1429-25G
2-Bromo-4-fluorophenol 97%
2-Bromo-4-fluorophenol
Formula:
C₆H₄BrFO Punto di ebollizione: 130…131 °C/50mmHg Punto di fusione: 42…44 °C Densità: 1,717 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010614 CAS Number: 496-69-5 |