Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1428G-25G PC1428G-5G
APOSPC1428G-25GEA 101 EUR
APOSPC1428G-25G APOSPC1428G-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Peso molecolare: 236,00 g/mol
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013372
CAS Number: 320-76-3