Stampa…
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC14280-100MG PC14280-250MG
APOSPC14280-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC14280-100MG APOSPC14280-250MG
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₅ClF₃NO₂S
Punto di fusione: 57…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02956778
CAS Number: 72850-52-3