Stampa…
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1428-1G PC1428-250MG
APOSPC1428-1GEA 393 EUR
APOSPC1428-1G APOSPC1428-250MG
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08705712
CAS Number: 946002-10-4