Stampa…
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1426R-100G PC1426R-25G
APOSPC1426R-100GEA 143 EUR
APOSPC1426R-100G APOSPC1426R-25G
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Formula: C₁₀H₆BrF
Peso molecolare: 225,06 g/mol
Punto di fusione: 33…37 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051473
CAS Number: 341-41-3
EINECS: 206-434-9