Stampa…
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1423P-25G PC1423P-5G PC1423P-100G
APOSPC1423P-25GEA 46.4 EUR
APOSPC1423P-25G APOSPC1423P-5G APOSPC1423P-100G
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆BrFO₂
Punto di fusione: 216…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143267
CAS Number: 149947-19-3