Stampa…
4-Bromo-4'-fluorobiphenyl 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-4'-fluoro-1,1'-biphenyl
PC1423J-250MG PC1423J-1G
APOSPC1423J-250MGEA 14.7 EUR
APOSPC1423J-250MG APOSPC1423J-1G
4-Bromo-4'-fluorobiphenyl 99%
4-Bromo-4'-fluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₈BrF
Peso molecolare: 251,1 g/mol
Punto di fusione: 92…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017954
CAS Number: 398-21-0
EINECS: 206-909-0
UN: 3152
ADR: 9,II