Stampa…
4-Bromo-2-fluorobiphenyl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl
PC1423I-100G PC1423I-250G PC1423I-25G PC1423I-500G
APOSPC1423I-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1423I-100G APOSPC1423I-250G APOSPC1423I-25G APOSPC1423I-500G
4-Bromo-2-fluorobiphenyl 97%
4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₈BrF
Peso molecolare: 251.1 g/mol
Punto di ebollizione: 175 °C/2mmHg
Punto di fusione: 38…41 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051716
CAS Number: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
UN: 3152
ADR: 9 II