Stampa…
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1423H-100G PC1423H-25G PC1423H-5G
APOSPC1423H-100GEA 116 EUR
APOSPC1423H-100G APOSPC1423H-25G APOSPC1423H-5G
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
Punto di ebollizione: 126 °C/19mmHg
Punto di fusione: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055467
CAS Number: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III