Stampa…
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1423GD-1G PC1423GD-25G PC1423GD-5G
APOSPC1423GD-1GEA 67.2 EUR
APOSPC1423GD-1G APOSPC1423GD-25G APOSPC1423GD-5G
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 97%
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₈BrClFN
Punto di fusione: 221…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143426
CAS Number: 202865-69-8