Stampa…
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1423G-25G PC1423G-5G
APOSPC1423G-25GEA 92.8 EUR
APOSPC1423G-25G APOSPC1423G-5G
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₇BrFN·HCl
Punto di fusione: 254…257 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143266
CAS Number: 147181-08-6