Stampa…
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1423D-25G PC1423D-100G PC1423D-500G
APOSPC1423D-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1423D-25G APOSPC1423D-100G APOSPC1423D-500G
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Formula: C₇H₃BrF₄
Punto di ebollizione: 79…80 °C/50mmHg
Densità: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042493
CAS Number: 393-37-3