Stampa…
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1423A-25G PC1423A-5G PC1423A-100G
APOSPC1423A-25GEA 36.4 EUR
APOSPC1423A-25G APOSPC1423A-5G APOSPC1423A-100G
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
Formula: C₇H₃BrF₄
Peso molecolare: 243 g/mol
Punto di ebollizione: 154…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042497
CAS Number: 40161-54-4