Stampa…
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1423-25G PC1423-100G PC1423-500G
APOSPC1423-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1423-25G APOSPC1423-100G APOSPC1423-500G
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
3-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formula: C₇H₃BrF₄
Peso molecolare: 243 g/mol
Punto di ebollizione: 146 °C
Densità: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042498
CAS Number: 130723-13-6