3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃BrF₄ Punto di ebollizione: 148…149 °C Densità: 1,706 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040938 CAS Number: 68322-84-9 |