3-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC1421M-5G
PC1421M-100G
PC1421M-25G
APOSPC1421M-5GEA
27.7
EUR
APOSPC1421M-5G
APOSPC1421M-100G
APOSPC1421M-25G
3-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
3-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Formula:
C₇H₃BrF₄ Peso molecolare: 243 g/mol Densità: 1,72 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070812 CAS Number: 144584-67-8 |