Stampa…
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1421-100G PC1421-500G PC1421-1KG
APOSPC1421-100GEA 125 EUR
APOSPC1421-100G APOSPC1421-500G APOSPC1421-1KG
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formula: C₇H₃BrF₄
Peso molecolare: 243 g/mol
Punto di ebollizione: 136…143 °C
Densità: 1,695 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040937
CAS Number: 40161-55-5