Stampa…
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1420M-100G PC1420M-25G PC1420M-500G
APOSPC1420M-100GEA 183 EUR
APOSPC1420M-100G APOSPC1420M-25G APOSPC1420M-500G
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile 98%
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrFN
Peso molecolare: 200,01 g/mol
Punto di fusione: 74…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143424
CAS Number: 179897-89-3