3-Bromo-4-fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃BrFN Punto di ebollizione: 134…136 °C/33mmHg Punto di fusione: 53…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00055432 CAS Number: 79630-23-2 EINECS: 279-200-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |