Stampa…
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromofluorobenzene
PC1420-100G PC1420-1KG PC1420-500G
APOSPC1420-100GEA 26.1 EUR
APOSPC1420-100G APOSPC1420-1KG APOSPC1420-500G
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Formula: C₆H₄BrF
Peso molecolare: 175 g/mol
Punto di ebollizione: 152…155 °C
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 1.593 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000342
CAS Number: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3 III